Merck
22375
Diagrammpapier für Schreiber
Blank for Spectra Physics 4270, 4290 and Varian Vista 401/402, box of 25
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
14111500
NACRES:
SB.54
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
box of 25
W × L
9.3 in. × 170 ft
Application
Analog signal from the chromatograph may be connected to a recorder with chart paper speed of 5 min/in. during an analysis to measure Glutethimide concentrations in the serum and cerebrospinal fluid (CSF) using gas chromatography.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diagrammpapier für Schreiber
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)