Fortfahren mit
22686
Swagelok® Kreuzverbinder
SWAGELOK® 400-4, brass, 1/4 in. SWAGELOK
Synonym(e):
Swagelok® 400-4,MESSING KREUZVERBINDER 1/4″, 1 STUECK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32035302
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
brass
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-4
fitting
1/4 in. SWAGELOK
General description
Mit Nuts und Ferrules.
Union cross generally divides the eluent flow into three directions which is coming from the pump. In gas system, pure gases from mass flow controllers are converged at the union cross and in turn flow into different size tubing to generate turbulence which produce homogenized gas.
Application
Swagelok® union cross was used in sensor test module along with electrical breakout box to pressurized high temperature reactors such as high performance reactor (HPR) microreactor.
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
220042201522030-U
description
SWAGELOK® 400-4, brass, 1/4 in. SWAGELOK
description
SWAGELOK® 400-6, brass, 1/4 in.
description
SWAGELOK® 200-6, brass, 1/8 in.
description
SWAGELOK® 400-6, stainless steel, 1/4 in.
material
brass
material
brass
material
brass
material
stainless steel
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-4
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-6
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 200-6
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-6
fitting
1/4 in. SWAGELOK
fitting
1/4 in.
fitting
1/8 in.
fitting
1/4 in.
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Swagelok® Kreuzverbinder
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)