Merck
21965-U
SGE gasdichte Spritzen, Luer-Lock
5MDR-LL-GT, volume 5 mL, needle size (not included)
Synonym(e):
SPRITZE SGE 5ML, GASDICHT, LUER LOCK, 1 Stück
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
glass syringe
Kanülengröße
(not included)
Leistungsmerkmale
needle type Luer lock
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 008760
Volumen
5 mL
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. what pressure range can this syringe handle? and what happends when this is exceeded?
    1 answer
    1. The pressure ratings are not determined for this product.