Fortfahren mit
26271
SGE Nadeln für Luer-Lock-Spritzen
needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm, point style, 5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
needle size
23 ga
description
NLL-5/23H
feature
point style 5
packaging
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
SGE 39803
needle L × O.D.
50 mm × 0.63 mm
fitting
luer lock
application(s)
general analytical
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
262722627424432
description
needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm, point style, 5
description
needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm, point style, 2
description
needle size 22 ga, needle L × O.D. 51 mm × 0.71 mm
description
volume 1 μL, 1B-7C, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 5 ea
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 1 ea
fitting
luer lock
fitting
luer lock
fitting
luer lock
fitting
-
manufacturer/tradename
SGE 39803
manufacturer/tradename
SGE 39807
manufacturer/tradename
SGE 39895
manufacturer/tradename
SGE 034057
description
NLL-5/23H
description
NLL-7/23
description
NLL-LC
description
-
feature
point style 5
feature
point style 2
feature
-
feature
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SGE Nadeln für Luer-Lock-Spritzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)