Merck
21033
Supelco
Filterkartusche
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 1 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Allgemeine Beschreibung
Filter Cartridge consists of 1 O-ring, 1 filter cartridge body, 1 filter ring, and 1 cartridge screw cap.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)