Fortfahren mit
21031
Filterkartuschenanordnung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
EPA IP-8,TO-10A
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
Filter Cartridge Assembly includes 1 O-ring (a), 1 filter cartridge body (b), 1 stainless steel screen (c), 1 quartz filter (d), 1 filter ring (e), 1 cartridge screw cap (f), and 2 end caps.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
21038Z290459Z290467
description
-
description
(d)
description
side-arm flask, capacity 1000 mL
description
for 25 mm filters with glass support, #5 stopper, 125 mL flask (included)
agency
EPA IP-8,TO-10A
agency
-
agency
-
agency
-
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
-
application(s)
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 1 ea, pack of 1
packaging
pkg of 1 ea
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)