Merck
2049-U
Supelco
VersaPure Celite® SPE-Büchner-Trichter
bed wt. 50 g, I.D. × H 90 mm × 48 mm, pk of 6
About This Item
UNSPSC-Code:
41104018
Materialien
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
Zusammensetzung
bed wt., 50 g
Verpackung
pk of 6
ID × H
90 mm × 48 mm
Matrix
diatomaceous-earth base material (Celite 545 AW)
Aktive Matrixgruppe
celite coating
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Allgemein als Filtermittel und Universaladsorbens eingesetzt
Rechtliche Hinweise
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
VersaPure is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)