Merck
444937
MEK-Inhibitor I
The MEK Inhibitor I, also referenced under CAS 297744-42-4, controls the biological activity of MEK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
MEK-Inhibitor I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H18N4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.46
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 50 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ein zellpermeabler, potenter und selektiver Inhibitor von MEK (IC50 = 12 nM) mit geringer Aktivität gegenüber MKK3 und MKK4 (IC50 >;1 µ;M). Die Hemmung ist in Bezug auf ERK nicht kompetitiv, und die Verbindung zeigt nur gegenüber ATP-gebundenem MEK eine signifikante Affinität (d. h. sie ist in Bezug auf ATP nicht kompetitiv). Zeigt im Vergleich zu U0126 (Katalognr. 662005) in wässrigen Lösungen eine höhere Wirksamkeit, Löslichkeit und Stabilität. Schützt nachweislich vor Phorbolester-vermittelten Ohrödemen bei Mäusen (ED50 von 5 mg/kg, i.p.).
Eine zellpermeable, pyridinhaltige, vinylogige Cyanamidverbindung, die als potenter und selektiver Inhibitor von MEK (IC50 = 12 nM) mit geringer Aktivität gegenüber MKK3 und MKK4 (IC50 >;1 µ;M) wirkt. Die Hemmung ist in Bezug auf ERK nicht kompetitiv, und die Verbindung zeigt nur gegenüber ATP-gebundenem MEK eine signifikante Affinität (d. h. sie ist in Bezug auf ATP nicht kompetitiv). Zeigt im Vergleich zu U0126 (Katalognr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-662005&;#124;[/islink]">;662005<;/A>;) in wässrigen Lösungen eine höhere Wirksamkeit, Löslichkeit und Stabilität. Schützt nachweislich vor Phorbolester-vermittelten Ohrödemen bei Mäusen (ED50 von 5 mg/kg, i.p.).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
MEK
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 12 nM gegen MEK
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Wityak, J., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem. Lett.14, 1483.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c