Merck
THS01131
ThalesNano CatCart® Katalysator-Kartuschensystem, 70 mm L
10% Pd/C
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
UNSPSC-Code:
60104500
NACRES:
NB.51
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS 01131
Durchmesser
4 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Das ThalesNano CatCart® System ist ein bepacktes Katalysatorkartuschensystem aus heterogenen Katalysatoren eines bestimmten Partikelbereichs.
  • CatCart® besteht aus einem auf beiden Seiten verschlossenen Edelstahlröhrchen.
  • Ein Filtersystem an jedem Ende des Röhrchens lässt nur Flüssigkeit durch die Säule, verhindert aber, dass die Katalysatoren austreten.
  • Die wiederverwendbaren Kartuschen sind mit der H-Cube-Reihe und Phoenix Flow Reactor Systemen kompatibel.
  • Das System bietet eine kontaktlose, sichere Handhabung.
CatCarts sind nur für die Verwendung mit ThalesNano-H-Cube-Reaktoren geeignet.
Rechtliche Hinweise
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable