Merck
20352
Septumabzieher
hook design
About This Item
UNSPSC-Code:
47131900
Verpackung
pkg of 1 ea
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Länge
4 in.
Allgemeine Beschreibung
Septenzieher-Hakenform- Die Hakenform ist ideal, um weiche Silikonsepten und Graphit-Ferrules aus 1/4-Swagelok-Verschraubungen zu entfernen. Duzende von anderen Anwendungsmöglichkeiten im Labor.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)