Merck
20029-U
Supelco
ORBO Amberlite XAD-4 Röhrchen
RC,GFF,F,F (specially cleaned) separators, O.D. × L 13-8 mm × 75 mm , OSHA Versatile Sampler (OVS), pkg of 10 ea
Synonym(e):
ORBO 65P (OVS) Amberlite XAD®-4 speziell gereinigt, 160/80 mg
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
RC,GFF,F,F (specially cleaned) separators
Qualitätsniveau
Produktlinie
Amberlite
ORBO
Zusammensetzung
Bed A, 160 mg
Bed B, 80 mg
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
ORBO 65P
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
13-8 mm × 75 mm , OSHA Versatile Sampler (OVS)
Matrix
XAD-4 (specially cleaned)
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for sampling Polar and non-polar VOCs; select aldehydes
Allgemeine Beschreibung
Der ORBO 65P OSHA Versatile Sampler (OVS) wird für die Probenahme sowohl von polaren als auch von nicht-polaren flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) verwendet. Er eignet sich besonders für die Selektion von Aldehyden. Das Produkt ist auf der Einlass- und Auslassseite verkappt, um die Umweltexposition zu vermindern.
Es wird häufig als Adsorptionsmittel für flüchtige organische Verbindungen in Luftproben zur genauen Bestimmung der Luftkonzentrationen verwendet. [1]
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Perfluorooctanesulfonate (PFOS) Conversion from N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-perfluorooctanesulfonamide (EtFOSE) in male Sprague Dawley rats after inhalation exposure.
Sue C, et al.
Environmental Research, 155, 307-313 (2017)
K Flo et al.
Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation, 55(8), 715-721 (1995-12-01)
Elevated extracellular cGMP levels have been observed in various clinical conditions, and the analyte has been proposed as a diagnostic marker of cardiovascular as well as malignant diseases. However, the use of extracellular cGMP as a pathophysiological marker requires detailed
Bjørn T Moe et al.
Anticancer research, 29(4), 1047-1052 (2009-05-06)
Endometrial hyperplasia is a precursor lesion of endometrial carcinoma. Clinical studies of endometrial hyperplasia have shown that levonorgestrel (LNG) is more therapeutically effective than medroxyprogesterone acetate (MPA). The present pharmacological in vitro study was performed to compare progestin effects on
A Orbo et al.
Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke, 117(7), 972-976 (1997-03-10)
The development of female steroid hormone-related neoplasms such as gynaecologic and mammary cancers is influenced by hormones administered exogenously. Hormonal contraceptives and hormone replacement therapy both affect the risk of developing cancers in the endometrium, cervix, ovarium, and mammary glands.
Anne Beate Vereide et al.
Gynecologic oncology, 97(3), 740-750 (2005-05-12)
The aim of the study was to investigate apoptosis as a growth regulatory mechanism of gestagen in endometrial precancers and to compare differences in the apoptotic cascade after high and low dose gestagen regimens. Pre- and post-treatment paraffin-embedded endometrial hyperplasia