20019-U
Petroleum Aktivkohle Röhrchen
W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 70 mm, pkg of 50 ea
Synonym(e):
Petroleum Charcoal Tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
W,F,F separators
Agentur
NIOSH 1019
Produktlinie
ORBO™
Zusammensetzung
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
Verpackung
pkg of 50 ea
Hersteller/Markenname
ORBO™ 303
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
6 mm × 70 mm
Matrix
Activated petroleum charcoal
petroleum charcoal charcoal
Partikelgröße
20-40 mesh
20-40 mesh
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)