Fortfahren mit
20044
ORBO 353 HBr auf Kohle aus Erdöl (20/40), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
47131900
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
W,W,W separators
Quality Segment
agency
NIOSH 1614, OSHA 50,97
product line
ORBO
composition
Bed A, 100 mg , Bed B, 50 mg
packaging
pkg of 25 ea
manufacturer/tradename
ORBO 353
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 mm × 75 mm
matrix
HBr on petroleum charcoal
particle size
20-40 mesh
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
  • ORBO 353 HBr on Petroleum Charcoal (20/40), 100/50 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Legal Information
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
200422036220355
description
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea
description
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
description
W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea, for analyte group Vinyl acetate
description
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 110 mm, pkg of 25 ea
composition
Bed B, 50 mg , Bed A, 100 mg
composition
Bed B, 50 mg , Bed A, 100 mg
composition
Bed A, 160 mg , Bed B, 80 mg
composition
Bed A, 400 mg , Bed B, 200 mg
material
W,W,W separators
material
W,W,W separators
material
W,F,F separators
material
W,W,W separators
agency
OSHA 50,97, NIOSH 1614
agency
OSHA 56
agency
NIOSH 1453, OSHA 51
agency
ASTM® D5578
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
manufacturer/tradename
ORBO 353
manufacturer/tradename
ORBO 351
manufacturer/tradename
ORBO 92
manufacturer/tradename
ORBO 78
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)