Merck
16329
Supelco
Sebacoyl-L-carnitin Lithiumsalz
analytical standard
Größe auswählen
10 MG
€ 121,00
50 MG
€ 491,00
€ 121,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 121,00
50 MG
€ 491,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H31NO6 · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.43 (free acid basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 121,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Assay
≥93.0% (HPLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D -17.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCCCCCC(=O)O)CC(=O)[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C17H31NO6/c1-18(2,3)13-14(12-16(21)22)24-17(23)11-9-7-5-4-6-8-10-15(19)20/h14H,4-13H2,1-3H3,(H-,19,20,21,22)/t14-/m1/s1
InChIKey
GBFPILOKXGQZKW-CQSZACIVSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)