13858-U
Dowex 1X8 Ion Exchange Resin
200-400 mesh, matrix styrene divinylbenzene (gel)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Dowex 1X8 Formiatform, 200-400 Mesh, 2,5 kg, matrix styrene divinylbenzene (gel)
Beschreibung
cross-linkage 8%
Form
beads
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene divinylbenzene (gel)
Aktive Matrixgruppe
quaternary ammonium
Partikelgröße
200-400 mesh
Kapazität
1.0 meq/mL
Trenntechnik
anion exchange
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)