Fortfahren mit
44310
AmberChrom 1X4 Ion Exchange Resin
chloride form, 50-100 mesh
Synonym(e):
Dowex 1 X 4, Cl(−)-Form, stark basisch
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 558,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C10H12 · C10H10 · C8H8 · C3H9N)X
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
€ 558,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
AmberChrom 1X4, chloride form, 50-100 mesh
Quality Segment
description
cross-linkage 4%
form
beads
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
moisture
>50%
technique(s)
LPLC: suitable
loss
~55% loss on drying, 110 °C
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
SAX
particle size
50-100 mesh
operating pH
0-14
capacity
1.0 meq/mL capacity
separation technique
anion exchange
SMILES string
N(C)(C)C.C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
InChI key
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Application
AmberChrom 1X4 chloride form is a strongly basic (type I) anion exchange resin for fine pharmaceuticals. AmberChrom 1X4 ion exchangers have been used to remove iodinated contrast media (ICM), water pollutants, from the water phase, suggesting a removal method for use in aquatic environments. AmberChrom 1X4 has also been used to determine partitioning of heavy metals (Ca, Mg, Fe and Zn) in cow milk.
Stark basisches (Typ I) Anionentauscherharz für pharmazeutische Feinchemie. Entspricht der FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Legal Information
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
21742544340428612
description
chloride form, 50-100 mesh
description
chloride form, 100-200 mesh
description
chloride form, strongly basic, 200-400 mesh
description
20-50 mesh, Anion Exchange Resin
particle size
50-100 mesh
particle size
100-200 mesh
particle size
200-400 mesh
particle size
20-50 mesh
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
parameter
66 °C OH- form max. temp.
parameter
66 °C OH- form max. temp.
parameter
99 °C Cl- form max. temp., 66 °C OH- form max. temp.
matrix active group
SAX
matrix active group
quaternary ammonium
matrix active group
-
matrix active group
quaternary ammonium
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
separation technique
anion exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
-
separation technique
anion exchange
form
beads
form
beads
form
beads
form
beads
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AmberChrom 1X4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can a Dowex type 1 resin in the chloride form be converted to the carbonate form?
    1 answer
    1. As one might expect, the procedure requires the use of sodium carbonate (Na2CO3).Citation: Journal of Experimental Medicine, 120, 1007-1018 (1965).From page 1011 of that paper:"A 2 mL column of washed Dowex-1X8 200 to 400 mesh, in the chloride form, was converted to the carbonate form by washing with 1 M Na2CO3 until no chloride could be detected in the eluate. It was then washed with distilled water until the pH of the eluate reached neutrality". The simplest test for chloride is to use a dilute silver nitrate solution. If mixing a few drops of the eluate with a few drops of a silver nitrate solution results in a silver chloride precipitate forming, that would an indication that the eluate contains chloride. You could also use a chloride-specific electrode, if you have access to one.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.