Wichtige Dokumente
12500-U
Metallbepackte GC-Säule (kompatibel mit Agilent, Konfiguration „A“)
phase SP®-1000, 0.1%, matrix 80/100 Carbopack C support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel column
Hersteller/Markenname
Agilent
Parameter
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × AD × ID
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
80/100 Carbopack C support
Aktive Matrixgruppe
SP®-1000 phase, 0.1%
Säulenart
packed GC
Kompatibilität
for use with Agilent Configuration A
Rechtliche Hinweise
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
- 11820Coated GC Packing, phase SP®-1000, 0.1%, matrix 80/100 Carbopack C support, bottle of 15 gSDB
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)