Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 671,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Carbosieve-Adsorbens, matrix Carbosieve G, 60-80 mesh, bottle of 5 g
product line
Carbosieve
Quality Segment
form
powder or granules
packaging
bottle of 5 g
technique(s)
LPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
~1160 m2/g
matrix
Carbosieve G
matrix active group
carbon
particle size
60-80 mesh
pore size
~0.02 cm3/g mesoporosity, ~0.49 cm3/g microporosity, ~0 cm3/g macroporosity, ~6-15 Å pore diameter (free fall density)
density
~0.27 g/mL (free fall density)
separation technique
reversed phase
General description
- Kugelförmig (bessere Festbettleistung als bei granulären Teilchen)
- Hart und nicht bröckelnd (leicht zu füllen, kein Bruch)
- Hochporös (große Oberflächen)
- Wird für Moleküle mit einer von C2–C5 n-Alkanen abhängigen Analytgröße verwendet
- Hydrophob (können in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden)
CMS-Adsorbentien bieten generell eine relative höhere Adsorptionskraft als perlförmige Adsorbentien aus graphitisierter Polymerkohle (SGPC) und graphitisiertem Kohlenschwarz (GCB). Unsere Carbosieve-Produkte sind eine Art von CMS-Adsorbentien.
- Keine konischen Poren
- Sehr hohe Adsorptionskraft, da nur Mikroporen vorhanden sind
- Erstklassige Leistung bei vielen kleinen, flüchtigen Analyten, die von den meisten anderen Adsorbentien nur schwer zurückgehalten werden
Weitere Informationen über unsere speziellen Kohlenstoffadsorbentien finden Sie auf ww.sigma-aldrich.com/carbon
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description matrix Carbosieve G, 60-80 mesh, bottle of 5 g | description matrix Carbosieve S-III, 60-80 mesh, bottle of 10 g | description matrix Carbosieve S-II, 60-80 mesh, bottle of 10 g | description matrix Carbotrap® B, 20-40 mesh, bottle of 10 g |
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
| form powder or granules | form powder, crystals or granules | form granular | form granular |
| matrix active group carbon | matrix active group carbon | matrix active group carbon | matrix active group carbon |
| particle size 60-80 mesh | particle size 60-80 mesh | particle size 60-80 mesh | particle size 20-40 mesh |
| matrix Carbosieve G | matrix Carbosieve S-III | matrix Carbosieve S-II | matrix Carbotrap® B |
| technique(s) solid phase extraction (SPE): suitable, gas chromatography (GC): suitable, LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable | technique(s) LPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable | technique(s) LPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable using :Suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbosieve-Adsorbens
Was ist los?
nwg
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?