Merck
01387
Supelco
Agaricinsäure
analytical standard
Synonym(e):
2-Hydroxy-1,2,3-nona­decane­tricarboxylic acid, Agaricic acid, Agaricin
Größe auswählen
50 MG
€ 80,10
€ 80,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 80,10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H40O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 80,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤8.0% water (calculated from elemental analysis)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C(O)=O)C(O)(CC(O)=O)C(O)=O
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C(O)=O)C(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C22H40O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18(20(25)26)22(29,21(27)28)17-19(23)24/h18,29H,2-17H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)
InChIKey
HZLCGUXUOFWCCN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)