Z763802
BeadBug™ vorgefüllte Röhrchen, 2,0 ml Kapazität
with 3.0 mm Zirconium beads, triple-pure, high impact
Synonym(e):
homogenization microtubes
Empfohlene Produkte
Materialien
beads (Zirconium)
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 50 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific D1032-30
Methode(n)
PCR: suitable
Allgemeine Beschreibung
Die vorgefüllten Röhrchen passen in den BeadBug™ Mikroröhrenhomogenisator und werden mit gängigen säuregewaschenen Glasperlen, Triple-Pure-Zirkoniumperlen oder Edelstahlperlen geliefert.
Die Triple-Pure-Perlen sind in molekularbiologischer Qualität, säuregewaschen, wärmebehandelt und geprüft nukleasefrei.
Die Edelstahlperlen sind ebenfalls säuregewaschen.
Alle Röhren sind nicht umsäumt und weisen Schraubkappen auf
Die Triple-Pure-Perlen sind in molekularbiologischer Qualität, säuregewaschen, wärmebehandelt und geprüft nukleasefrei.
Die Edelstahlperlen sind ebenfalls säuregewaschen.
Alle Röhren sind nicht umsäumt und weisen Schraubkappen auf
Rechtliche Hinweise
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
mBio, 10(3) (2019-06-06)
Microbial establishment within the gastrointestinal (GI) tract requires surveillance of the gut biogeography. The gut microbiota coordinates behaviors by sensing host- or microbiota-derived signals. Here we show for the first time that microbiota-derived indole is highly prevalent in the lumen