Merck
Z763128
Prism Mini-Zentrifuge
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonym(e):
centrifugation
About This Item
UNSPSC-Code:
40161701
NACRES:
NB.78
Leistungsmerkmale
CE compliant
to hold 4 8 x 0.2mL strip tubes
to hold 8 1.5/2.0 mL microcentrifuge tubes
Hersteller/Markenname
Labnet C1801-230 UK
Parameter
2000 × g
6000 rpm
Methode(n)
centrifugation: suitable
Allgemeine Beschreibung
Die Prism Mini-Zentrifuge ist kompakt und kostengünstig, so dass jeder Arbeitsplatz mit einer „eigenen“ Zentrifuge ausgestattet werden kann. Sie ist ideal für schnelles Abzentrifugieren und kann für viele molekularbiologische Auftrennungen verwendet werden. Die Zentrifuge wurde extrem kompakt mit einer außergewöhnlich kleinen Standfläche konzipiert.
Sie enthält zwei untereinander austauschbare Schnellverschluss-Rotoren mit bis zu 6.000 U/min. Die Ausstattung mit einer elektronischen Bremse und einem sich selbst öffnenden Deckel erlaubt eine schnelles Abbremsen der Zentrifuge, sodass die Bedienzeiten verkürzt werden.
Durch den wartungsfreien Antrieb und das einzigartige Design läuft die Zentrifuge ruhig und verfügt über eine exzellente Belüftung zum Schutz temperaturempfindlicher Proben. Diese Zentrifuge kann auch im Kühlraum betrieben werden.
Rechtliche Hinweise
Prism is a trademark of Labnet Intl., Inc.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)