Fortfahren mit
Z763152
Prism™ centrifuge adapters
for 0.2 mL tubes, pack of 8 ea
Synonym(e):
lab equipment accessory
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
8 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103911
eCl@ss:
32110390
Compatibility:
for use with C1801, for use with Labnet Prism (TM) Mini Centrifuge
Manufacturer/tradename:
Labnet C1222-8
€ 68,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
Holds 0.2 mL tubes
packaging
pack of 8 ea
manufacturer/tradename
Labnet C1222-8
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with C1801, for use with Labnet Prism (TM) Mini Centrifuge
Legal Information
Prism is a trademark of Labnet Intl., Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z763144Z763101Z723878
description
for 0.2 mL tubes, pack of 8 ea
description
for 0.5 mL tubes, pack of 8 ea
description
AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
description
AC/DC input 230 V AC
manufacturer/tradename
Labnet C1222-8
manufacturer/tradename
Labnet C1205-8
manufacturer/tradename
Labnet C1801-230-EU
manufacturer/tradename
Labnet C2500-R-230V
compatibility
for use with C1801, for use with Labnet Prism (TM) Mini Centrifuge
compatibility
for use with Labnet Prism (TM) Mini Centrifuge, for use with C1801
compatibility
-
compatibility
-
feature
Holds 0.2 mL tubes
feature
Holds 0.5 mL tubes
feature
to hold 4 8 x 0.2mL strip tubes, CE compliant, to hold 8 1.5/2.0 mL microcentrifuge tubes
feature
CE compliant, to hold 24 1.5/2.0 mL microcentrifuge tubes, refrigerated
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
packaging
pack of 8 ea
packaging
pack of 8 ea
packaging
-
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prism™ centrifuge adapters
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)