Fortfahren mit
Z763101
Prism™ Mini-Zentrifuge
AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
Synonym(e):
centrifugation
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 262,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
40161701
Manufacturer/tradename:
Labnet C1801-230-EU
Parameter:
2000 × g, 6000 rpm
Feature:
CE compliant, to hold 4 8 x 0.2mL strip tubes, to hold 8 1.5/2.0 mL microcentrifuge tubes
€ 262,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
CE compliant, to hold 4 8 x 0.2mL strip tubes, to hold 8 1.5/2.0 mL microcentrifuge tubes
manufacturer/tradename
Labnet C1801-230-EU
parameter
2000 × g, 6000 rpm
technique(s)
centrifugation: suitable
General description
Die Prism Mini-Zentrifuge ist kompakt und kostengünstig, so dass jeder Arbeitsplatz mit einer „eigenen“ Zentrifuge ausgestattet werden kann. Sie ist ideal für schnelles Abzentrifugieren und kann für viele molekularbiologische Auftrennungen verwendet werden. Die Zentrifuge wurde extrem kompakt mit einer außergewöhnlich kleinen Standfläche konzipiert.
Sie enthält zwei untereinander austauschbare Schnellverschluss-Rotoren mit bis zu 6.000 U/min. Die Ausstattung mit einer elektronischen Bremse und einem sich selbst öffnenden Deckel erlaubt eine schnelles Abbremsen der Zentrifuge, sodass die Bedienzeiten verkürzt werden.
Durch den wartungsfreien Antrieb und das einzigartige Design läuft die Zentrifuge ruhig und verfügt über eine exzellente Belüftung zum Schutz temperaturempfindlicher Proben. Diese Zentrifuge kann auch im Kühlraum betrieben werden.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Prism is a trademark of Labnet Intl., Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z764191Z763950Z764167
description
AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
description
purple lid, with 2 rotors, AC/DC input 100 - 240 V AC, UK plug
description
red lid, with 2 rotors, AC/DC input 110 - 240 V AC, European 2-pin plug
description
blue lid, with 2 rotors, AC/DC input 100 - 240 V AC, UK plug
feature
to hold 8 1.5/2.0 mL microcentrifuge tubes, CE compliant, to hold 4 8 x 0.2mL strip tubes
feature
to hold 4 8 x 0.2 mL PCR strips, to hold 8 1.5/2.0 mL tubes, CE compliant, to hold 32 0.2 mL PCR tubes
feature
to hold 8 1.5/2.0 mL tubes, CE compliant, to hold 32 0.2 mL PCR tubes, to hold 4 8 x 0.2 mL PCR strips
feature
to hold 4 8 x 0.2 mL PCR strips, to hold 8 1.5/2.0 mL tubes, CE compliant, to hold 32 0.2 mL PCR tubes
parameter
2000 × g, 6000 rpm
parameter
6000 rpm, 2000 × g
parameter
2000 × g, 6000 rpm
parameter
6000 rpm, 2000 × g
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
manufacturer/tradename
Labnet C1801-230-EU
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific C1008-P-E-UK
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific C1008-R-E
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific C1008-B-E-UK
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)