Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1000 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 37,60 |
Über diesen Artikel
€ 37,60
packaging
roll of 1000 labels
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTSY-1000
technique(s)
PCR: suitable
L × W
0.94 in. × 0.50 in.
color
yellow
General description
Tough-Tags sind vorgestanzte, abziehbare Etiketten, die sich für jedes Markierungsinstrument eignen und von der Größe her perfekt auf Mikrozentrifugenröhrchen und andere Behälter im Labor passen. Mit Tough-Tags umwickelte Röhrchen gleiten weiterhin problemlos in und aus Rotoren, ohne stecken zu bleiben, da die Etiketten dünn sind und der Klebstoff auch nach dem Sieden und Autoklavieren nicht hinter dem Etikett austritt.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description yellow, roll of 1000 labels, L × W 0.94 in. × 0.50 in. | description yellow, roll of 1000 labels, L × W 1.28 in. × 0.50 in. | description red, roll of 1000 labels, L × W 0.94 in. × 0.50 in. | description blue, roll of 1000 labels, L × W 0.94 in. × 0.50 in. |
| L × W 0.94 in. × 0.50 in. | L × W 1.28 in. × 0.50 in. | L × W 0.94 in. × 0.50 in. | L × W 0.94 in. × 0.50 in. |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech TTSY-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech TTLY-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech TTSR-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech TTSB-1000 |
| packaging roll of 1000 labels | packaging roll of 1000 labels | packaging roll of 1000 labels | packaging roll of 1000 labels |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) - | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| color yellow | color yellow | color red | color blue |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tough-Tags™ Etiketten für Mikrozentrifugenröhrchen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?