Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1000 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 44,00 |
Über diesen Artikel
€ 44,00
packaging
roll of 1000 labels
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTLB-1000
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
color
blue
General description
Tough-Tags sind vorgestanzte, abziehbare Etiketten, die sich für jedes Markierungsinstrument eignen und von der Größe her perfekt auf Mikrozentrifugenröhrchen und andere Behälter im Labor passen. Mit Tough-Tags umwickelte Röhrchen gleiten weiterhin problemlos in und aus Rotoren, ohne stecken zu bleiben, da die Etiketten dünn sind und der Klebstoff auch nach dem Sieden und Autoklavieren nicht hinter dem Etikett austritt.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description blue, roll of 1000 labels, L × W 1.28 in. × 0.50 in. | description green, roll of 1000 labels, L × W 1.28 in. × 0.50 in. | description orange, roll of 1000 labels, L × W 1.28 in. × 0.50 in. | description green, roll of 1000 labels, L × W 0.94 in. × 0.50 in. |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech TTLB-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech TTLG-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech TTLO-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech TTSG-1000 |
| L × W 1.28 in. × 0.50 in. | L × W 1.28 in. × 0.50 in. | L × W 1.28 in. × 0.50 in. | L × W 0.94 in. × 0.50 in. |
| packaging roll of 1000 labels | packaging roll of 1000 labels | packaging roll of 1000 labels | packaging roll of 1000 labels |
| color blue | color green | color orange | color green |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tough-Tags™ Etiketten für Mikrozentrifugenröhrchen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?