Fortfahren mit
Z743515
Laser WetGrip labels
white, L × W 0.94 in. × 0.50 in., roll of 380
Synonym(e):
moisture resistant labels, Diversified Biotech GRLA-2380, WetGrip laboratoy labels, laboratory labels, sample identification label
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2380 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,80
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech GRLA-2380
L × w:
0.94 in. × 0.50 in.
Packaging:
roll of 380
€ 87,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
roll of 380
manufacturer/tradename
Diversified Biotech GRLA-2380
L × W
0.94 in. × 0.50 in.
color
white
General description
Labels for Moist, Frosty or Frozen Surfaces
"Grips" to wet, frost-covered and frozen surfaces
Temperature resistant to -80°C
Compatible with centrifuge rotors
Resistant to chemicals and solvents
Adheres to plastics, glass, metals and even paperboard boxes
Supplied in white laser sheets
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z743517Z743514Z743516
description
white, L × W 0.94 in. × 0.50 in., roll of 380
description
white, L × W 1.50 in. × 0.75 in., roll of 1200
description
white, L × W 0.875 in. × 0.875 in., roll of 2400
description
white, L × W 1.28 in. × 0.50 in., roll of 1700
manufacturer/tradename
Diversified Biotech GRLA-2380
manufacturer/tradename
Diversified Biotech GRLA-1050
manufacturer/tradename
Diversified Biotech GRLA-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech GRLA-2016
L × W
0.94 in. × 0.50 in.
L × W
1.50 in. × 0.75 in.
L × W
0.875 in. × 0.875 in.
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
packaging
roll of 380
packaging
roll of 1200
packaging
roll of 2400
packaging
roll of 1700
color
white
color
white
color
white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser WetGrip labels
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)