Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech GRLA-1050
L × w:
1.50 in. × 0.75 in.
Packaging:
roll of 1200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
roll of 1200
manufacturer/tradename
Diversified Biotech GRLA-1050
L × W
1.50 in. × 0.75 in.
color
white
General description
Labels for Moist, Frosty or Frozen Surfaces
"Grips" to wet, frost-covered and frozen surfaces
Temperature resistant to -80°C
Compatible with centrifuge rotors
Resistant to chemicals and solvents
Adheres to plastics, glass, metals and even paperboard boxes
Supplied in white laser sheets
"Grips" to wet, frost-covered and frozen surfaces
Temperature resistant to -80°C
Compatible with centrifuge rotors
Resistant to chemicals and solvents
Adheres to plastics, glass, metals and even paperboard boxes
Supplied in white laser sheets
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser WetGrip labels
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?