Merck
Z743514
Laser WetGrip labels
white, L × W 0.875 in. × 0.875 in., roll of 2400
Synonym(e):
moisture resistant labels, Diversified Biotech GRLA-1000, WetGrip laboratoy labels, laboratory labels, sample identification label
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech GRLA-1000
L × w:
0.875 in. × 0.875 in.
Packaging:
roll of 2400
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
roll of 2400
manufacturer/tradename
Diversified Biotech GRLA-1000
L × W
0.875 in. × 0.875 in.
color
white
General description
Labels for Moist, Frosty or Frozen Surfaces
"Grips" to wet, frost-covered and frozen surfaces
Temperature resistant to -80°C
Compatible with centrifuge rotors
Resistant to chemicals and solvents
Adheres to plastics, glass, metals and even paperboard boxes
Supplied in white laser sheets
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser WetGrip labels
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)