Merck
Z743516
Laser WetGrip labels
white, L × W 1.28 in. × 0.50 in., roll of 1700
Synonym(e):
moisture resistant labels
Größe auswählen
1700 EA
€ 87,80
€ 87,80
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1700 EA
€ 87,80
About This Item
UNSPSC-Code:
55121611
NACRES:
NB.35
€ 87,80
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Verpackung
roll of 1700
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech GRLA-2016
L × B
1.28 in. × 0.50 in.
Farbe
white
Allgemeine Beschreibung
Labels for Moist, Frosty or Frozen Surfaces
"Grips" to wet, frost-covered and frozen surfaces
Temperature resistant to -80°C
Compatible with centrifuge rotors
Resistant to chemicals and solvents
Adheres to plastics, glass, metals and even paperboard boxes
Supplied in white laser sheets
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)