Merck
Z740228
Supelco
TLC Aluminum Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, aluminum oxide matrix, binder, not applicable, fluorescent indicator
Größe auswählen
25 EA
€ 316,00
€ 316,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 EA
€ 316,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
€ 316,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
aluminum oxide matrix
aluminum support
Leistungsmerkmale
binder not applicable
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
EMD Millipore® 1.05550.0001
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
20 cm × 20 cm
Schichtdicke
200 μm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Rechtliche Hinweise
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1