Merck
Z731560
Hettich® drum rotor, 6 place
for MIKRO 220/220R Centrifuge, Drum rotor, 6 place
Synonym(e):
Hettich® centrifuge rotors
Größe auswählen
1 EA
€ 1.030,00
€ 1.030,00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.030,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103900
NACRES:
NB.22
€ 1.030,00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Leistungsmerkmale
to hold 60 x 1.5/2.0 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 1161
Parameter
14,171 max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)