Fortfahren mit
Z601128
Hettich® EBA 21 Zentrifuge
EBA 21, AC/DC input 240 V AC
Synonym(e):
blood centrifuge, centrifuge blood
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103900
Manufacturer/tradename:
Hettich 1004
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Hettich 1004
General description
Die kleine, leistungsstarke Zentrifuge, nicht nur für kleinste Volumina. Mikroprozessorkontrolle, mit wartungsfreiem Antrieb. Die EBA 21 kann entweder mit Drehzahl- oder RZB-vorgabe betrieben werden. 9 Zentrifugierprogramme können gespeichert werden, die jeweiligen Parameter werden im Display angezeigt. Höchste Betriebssicherheit durch Gehäuse aus massivem Metall, aktive Rotorerkennung, automatische Deckelver-und Entriegelung und Unwuchterkennung mit automatischer Abschaltfunktion. Drei Programme speicherbar. Mit dem umfangreichen Zubehör decken Sie alle Anwendungen ab.
Packaging
CSA or cTUVus Label for Canada (SCC)
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)