Merck
Z724076
Hettich® MIKRO 220/220R Zentrifuge
MIKRO 220R, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
Synonym(e):
Hettich centrifuge, Micro centrifuge
About This Item
UNSPSC-Code:
40161701
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
100 - 127 V AC
Leistungsmerkmale
cooling
refrigerated
Hersteller/Markenname
Hettich 2205-01
Verfügbarkeit
not available in EU
Parameter
temp. range at -20-40 °C
18000 rpm
31514 rpm
Methode(n)
centrifugation: suitable
H × B × T
313 mm (12.5 in.) × 330 mm (13 in.) × 650 mm (25.5 in.)
Gewicht
42 kg (92.5 lb)
Kompatibilität
CSA or cTUVus label for Canada (SCC)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis: MIKRO 220 und 220R sind leistungsstarke, kompakte Tischzentrifugen für die Verarbeitung von Mikroliterröhrchen mit einem Volumen von 0,2 - 2,0 ml. Des Weiteren kann die gekühlte MIKRO 220R auch Röhrchen mit einem Volumen bis zu 50 ml aufnehmen.
Diese Zentrifugen werden in klinischen Labors sowie in der Genforschung, Virologie, Zytologie und Bakteriologie verwendet. Kapazität, Leistung und Kühlung der MIKRO 220R sind speziell für die Erfüllung der Anforderungen bei der Präparation von Proben für PCR-Anwendungen ausgeführt.
Rotoren und anderes Zentrifugenzubehör sind separat erhältlich.
  • Erhältlich als Version ohne Kühlung (220) und als Version mit Kühlung (220R)
  • Nimmt Mikroliterröhrchen mit einem Volumen von 0,2 - 2,0 ml auf (die gekühlte MIKRO 220R nimmt auch Röhrchen mit einem Volumen bis zu 50 ml auf)
  • Extrem kurze Anlauf- und Auslaufzeiten, auch bei höheren Rotorgeschwindigkeiten
  • Zentrifugenkammer aus Edelstahl
  • Elektrischer Deckelverschluss und Schauglas im Deckel
  • Folientastur für schnelle Eingabe
  • Deckverschluss und Deckelhalt während des Rotorlaufs
  • Deckelfallschutz
  • Notfreigabe für Deckelverriegelung
  • Motorüberhitzungsschutz
  • Kammerüberhitzungsschutz (nur MIKRO 220R)
  • Unwuchtabschaltung
  • Automatische Rotorerkennung
  • Leicht austauschbare Rotoren
  • 10 Programmspeicher
Rotoren und anderes Zentrifugenzubehör sind separat erhältlich.
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)