Direkt zum Inhalt
Z601381
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 6 place
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41103900
Manufacturer/tradename:
Hettich 1016
Compatibility:
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
Parameter:
4,025 max. RCF
Feature:
capacity 7 ‑ 50 mL, to hold 6 x 50 mL tubes
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
capacity 7 ‑ 50 mL, to hold 6 x 50 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Hettich 1016
parameter
4,025 max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
General description
  • compatible with the MIKRO 220R Centrifuge only
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)