Direkt zum Inhalt
Z729906
Hettich® fixed angle rotor, 48 place, 2 rows
for MIKRO 220/220R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 48 place, 2 rows (w/ bio-containment lid)
Synonym(e):
Hettich® centrifuge rotors
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41103900
Manufacturer/tradename:
Hettich 1158-L
Compatibility:
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
Parameter:
21225 (18845) max. RCF (Inner (outer))
Feature:
RCF variable (21,255 outer row/18,845 inner row), to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
RCF variable (21,255 outer row/18,845 inner row), to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Hettich 1158-L
parameter
21225 (18845) max. RCF (Inner (outer))
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)