Fortfahren mit
Z707465
ThermalSeal RT-Folie
thickness 2 mil
Synonym(e):
DNA amplification plate seal, multiplate sealing film
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 196,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
Excel Scientific TS-RT2-100
Material:
polyester film
W × l:
7.94 cm × 14.29 cm
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 100 ea
€ 196,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polyester film
sterility
non-sterile
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Excel Scientific TS-RT2-100
technique(s)
PCR: suitable, qPCR: suitable
L
142.9 mm
W × L
7.94 cm × 14.29 cm
W
79.4 mm
thickness
2 mil
General description
Eine Kombination aus einem optisch transparenten Polyesterfilm mit einem starken, ultraglatten, nicht absorbierenden, nicht fluoreszierenden medizinischem Klebstoff für eine bessere Leistung in Echtzeit-PCR-Anwendungen. ThermalSeal RT hat anstelle der üblichen Papierauskleidung eine Kunststoffauskleidung, die vor der Verwendung leicht entfernt werden kann und dem Klebstoff Glätte und extreme optische Klarheit verleiht. Die Abmessungen betragen 3,125 × 5,625 Zoll, um die PCR-Platten zu versiegeln. Die Länge zwischen den perforierten Enden beträgt 4,8 Zoll.
  • Ultra hohe optische Klarheit
  • Hitzeresistent, empfohlen für Temperaturen im Bereich von -40 °C bis +120 °C
  • Zertifiziert DNase-, RNase- und nukleinsäurefrei
Legal Information
ThermalSeal is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.
ThermalSeal RT is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z722553Z734438Z742256
description
thickness 2 mil
description
non-sterile, sealing films for real-time qPCR
description
for qPCR, storage & crystallization, non-sterile
description
for qPCR, storage & crystallization, sterile
manufacturer/tradename
Excel Scientific TS-RT2-100
manufacturer/tradename
Excel Scientific TS-RT2RR-100
manufacturer/tradename
Excel Scientific TSS-RTQ-100
manufacturer/tradename
Excel Scientific TSS-RTQS-50
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
W × L
7.94 cm × 14.29 cm
W × L
7.78 cm × 13.08 cm
W × L
7.62 cm × 13.34 cm
W × L
7.62 cm × 13.34 cm
material
polyester film
material
polyester film
material
polyolefin film, silicone/adhesive
material
polyolefin film, clear silicone/adhesive
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pkg of 50 ea
W
79.4 mm
W
77.8 mm
W
-
W
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)