Wichtige Dokumente
Z374911
PCR multiwell plates
size 384 wells, polypropylene, skirt, non-sterile
Synonym(e):
384 multiwell PCR plate, 384 well PCR microplate, 384 well PCR plate, 384 well microtiter plate
Größe auswählen
€ 426,00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 426,00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless polypropylene
polypropylene
Sterilität
non-sterile
non-sterile
Leistungsmerkmale
skirt
Verpackung
case of 50 ea
Hersteller/Markenname
Sorenson 39620
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
384 wells
Well-Volumen
40 μL
Well-Arbeitsvolumen
25 μL
Eignung
suitable for (PCR, RT-PCR or DNA purification applications)
Anwendung(en)
agriculture
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Virgin polypropylene
- Fully autoclavable
- Certified DNase- and RNase-free
- Wells have thin walls for rapid temperature equilibration and reduced cycle time
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Reverse transcription (RT) is the process of converting RNA to cDNA using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs.
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
Perform reverse transcription (RT) using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs. Use total RNA or a gene-specific approach so that only the RNA of interest is converted to cDNA.
Standard qPCR protocol with up to four detection probes at specified concentrations, simplifying reaction setup with LuminoCt ReadyMix.