Z721557
AlumaSeal® 384 film
size 38 μm, thick aluminum foil sealing film for use with 384 well plates, non-sterile
Synonym(e):
384 well plate, HTS, PCR film, aluminum foil, aluminum sealing, microplate, pierceable, sealing foil
Größe auswählen
€ 104,00
Größe auswählen
About This Item
€ 104,00
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum film (medical grade adhesive)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
piercable
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Excel Scientific F-384-100
Methode(n)
PCR: suitable
Länge
137.3 mm
B × L
8.25 cm × 13.73 cm
Breite
82.5 mm
Größe
38 μm
Allgemeine Beschreibung
- Sealing film dimensions are 137.3 mm x 82.5 mm (13.5 mm end tab)
- Available as non-sterile only
- Pierceable
- Recommended temperature range between: -80 °C to +120 °C
- Certified DNase-, RNase-, and nucleic-acid-free
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)