Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 84,50 |
Über diesen Artikel
€ 84,50
material
aluminum film
sterility
non-sterile
packaging
case of 100 ea
manufacturer/tradename
Corning 6570
technique(s)
PCR: suitable
size
96 wells
suitability
suitable for (for short and long term storage and PCR, 96 well reactions)
application(s)
agriculture
General description
- Einfache Anwendung und Entfernung für die Kurz- und Langzeitlagerung
- Bietet eine dichte Abdichtung, um Verdampfung und Kondensation zu minimieren sowie einen ölfreien Betrieb beim Einsatz mit PCR-Thermocyclern mit erwärmten Deckeln zu ermöglichen
- Geeignet für den Gebrauch zwischen -80 °C und 150 °C, nicht transparent, durchstechbar
- DMSO-resistent
- Nicht steril
- Zertifiziert DNase- und RNase-frei
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description aluminum film, non-sterile, suitable for (for short and long term storage and PCR, 96 well reactions) | description aluminum film, non-sterile, pack of 100 | description polyethylene film, non-sterile, suitable for (for short and long term storage and PCR, 96 well reactions) | description white Rayon film (with acrylic), sterile, suitable for (for cell/tissue culture applications, breathable sterile membrane) |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Corning 6570 | manufacturer/tradename Corning 6569 | manufacturer/tradename Corning 6524 | manufacturer/tradename Corning 3345 |
| material aluminum film | material aluminum film | material polyethylene film | material white Rayon film (with acrylic) |
| packaging case of 100 ea | packaging pack of 100 | packaging case of 100 ea | packaging case of 500 ea |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) - | technique(s) PCR: suitable | technique(s) - |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Dichtungsband für Mikrotiterplatten
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?