Merck
Z672548
Fortschrittlicher PAP-Pen
Advanced PAP Pen
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
2 mm tip width
Synonym(e):
hydrophobic barrier pen, immunostaining wax pen, liquid blocker pap pen, water repellant barrier pen
Größe auswählen
1 EA
€ 127,00
€ 127,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 127,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41181600
NACRES:
MA.01
€ 127,00
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ted Pella 22311
Anwendung
Mit dem Pen einen hydrophoben Kreis um die Gewebeprobe auf dem Objektträger ziehen. Verhindert die Verschwendung wertvoller Reagenzien, da Flüssigkeit in einen kleinen Tropfen aggregiert wird. Unlöslich in Ethanol, Aceton und Wasser, aber mit Xylol abwaschbar.
Zur Verwendung mit Paraffinschnitten oder mit Albumin oder Polylysin behandelten Objektträgern.
Menge
Mit jedem Pen können mehr als 600 Kreise gezogen werden.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F
Flammpunkt (°C)
71 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gopinath Krishnamoorthy et al.
Disease models & mechanisms, 13(3) (2020-02-09)
Lactate dehydrogenase A (LDHA) mediates interconversion of pyruvate and lactate, and increased lactate turnover is exhibited by malignant and infected immune cells. Hypoxic lung granuloma in Mycobacterium tuberculosis-infected animals present elevated levels of Ldha and lactate. Such alterations in the
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Will it hold in high temperatures? what is the highest temperature it can still be properly used in?
    1 answer
    1. This pen is stable at temperatures up to 120°C
      Helpful?
  2. Is there a hydrophobic pen available for immunofluorescence?
    1 answer
    1. Yes, there are hydrophobic pens available for immunofluorescence. The catalog numbers for the available pens are Z672548 and Z377821, and they are named Advanced PAP pen.
      Helpful?
  3. Will mounting a coverslip be a problem with the pap pen if my assay does not include a xylene step that removes this liquid barrier?
    1 answer
    1. This product is suitable for use with coverslip mounts so long as xylene is avoided.
      Helpful?
  4. Is this pen suitable to contain a drop of 3% H2O2 in methanol solution? Could the circle be erased by methanol?
    1 answer
    1. Yes, this product is resistant to most organic solvents and would not be affected by exposure to methanol. However, the barrier may be dissolved by xylene.
      Helpful?
  5. Hi, I have slide with 4x5 tissue spots of 5 mm size each. I like to draw hydrophobic barrier line to protect each tissue spots by drawing a column or row or grid. Therefore, i would require a fine tip Pap pen. Is 2 mm tip good or 1 mm will be better.
    1 answer
    1. The advanced PAP Pen is commonly used to create hydrophobic barriers on slides for various laboratory applications. It is often used to outline areas and draw boundaries to prevent mixing of reagents or solutions. Regarding the tip size, it depends on the specific requirements and preferences of the end-user. Both 2 mm and 1 mm tips can be suitable for creating hydrophobic barriers of the desired size on your slides. The choice between the two will depend on factors such as the precision needed by the end-user, the desired thickness or width of the barrier, and the personal experience and comfort with using different tip sizes of the end-user's.
      If a finer and more precise line is required, a 1 mm tip may be preferable. However, if a slightly wider or more visible barrier line is needed, the 2 mm tip can be suitable.
      Helpful?
  6. How much volume does the pen contain? I couldn't find it in the specification sheet. Thanks,
    1 answer
    1. This pen contains approximately 7.5 mL of liquid. The volume is sufficient to place more than 600 circles.
      Helpful?
  7. Does this pen marking autofluorese?
    1 answer
    1. This pen is suitable for use with fluorescent antibodies. It is not specifically tested for autofluorescence; no reports or complaints of this occurring have been filed. This PAP Pen Liquid Blocker, is a hydrophobic slide marker for staining procedures, creates a visible hydrophobic barrier that provides proper surface tension to hold reagents within a targeted area when applied around tissue sections or smears on a microscopic slide. This surface tension ensures the amount of reagent needed for sufficient reaction is reduced and retained for complete tissue section coverage. Multiple specimens can be separated by drawn circles or lines applied to the same slide.
      PAP Pen Liquid Blockers contain a unique formulation that is water repellent, insoluble in alcohol and acetone, soluble in xylene and temperature resistant up to 120°C.
      Helpful?
Reviews
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Portugal
    • Review 1
    • Votes 0
    4 out of 5 stars.
    Useful
    It is so useful in IHC because it allows you to use less ab
    Helpful?
  2. 2 Ratings-Only Reviews