Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
12 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 26,40 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Top diam.:
100 mm
€ 26,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmanufacturer/tradename
BRAND 147025
stem O.D. × L
13 mm × 77 mm
top diam.
100 mm
General description
Made from durable polypropylene (PP), these funnels offer excellent chemical resistance and are suitable for a wide range of applications. The plain interior facilitates easy cleaning and prevents contamination, ensuring reliable performance during use.
Other Notes
BR147025 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description top diam. 100 mm, stem O.D. × L 13 mm × 77 mm | description top diam. 150 mm, stem O.D. × L 17 mm × 95 mm | description top diam. 120 mm, stem O.D. × L 14 mm × 90 mm | description top diam. 50 mm, stem O.D. × L 9 mm × 43 mm |
| manufacturer/tradename BRAND 147025 | manufacturer/tradename BRAND 147035 | manufacturer/tradename BRAND 147030 | manufacturer/tradename BRAND 147015 |
| top diam. 100 mm | top diam. 150 mm | top diam. 120 mm | top diam. 50 mm |
| stem O.D. × L 13 mm × 77 mm | stem O.D. × L 17 mm × 95 mm | stem O.D. × L 14 mm × 90 mm | stem O.D. × L 9 mm × 43 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® PP funnels, plain interior
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?