Merck
Z627046
Hellma® Ultra-Mikro-Standardküvetten für Absorptionsmessung
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 5 μL
Größe auswählen
1 EA
€ 803,00
€ 803,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 803,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
NACRES:
SB.32
€ 803,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Materialien
Suprasil® quartz
Beschreibung
2 polished windows
Hersteller/Markenname
Hellma 105.210-QS
Parameter
200-2,500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B × T
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Mittelöffnung H
15 mm , aperture
Kammervolumen
5 μL
Weglänge
10 mm
Nachweisverfahren
photometric
Allgemeine Beschreibung
mit Pipettenspitzen, Aperturdurchmesser 0.8 mm
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)