Fortfahren mit
Z627062
Hellma® Ultra-Mikro-Standardküvetten für Absorptionsmessung
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 5 μL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 812,00
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
€ 812,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
Suprasil® quartz
description
2 polished windows
manufacturer/tradename
Hellma 105.210-QS
parameter
200-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
aperture center H
8.5 mm , aperture
chamber volume
5 μL
pathlength
10 mm
application(s)
pharmaceutical
detection method
photometric
General description
mit Pipettenspitzen, Aperturdurchmesser 0.8 mm
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z627046Z600415Z600393
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 5 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 5 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 50 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 50 μL
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
manufacturer/tradename
Hellma 105.210-QS
manufacturer/tradename
Hellma 105.210-QS
manufacturer/tradename
Hellma 105.202-QS
manufacturer/tradename
Hellma 105.202-QS
aperture center H
8.5 mm , aperture
aperture center H
15 mm , aperture
aperture center H
8.5 mm , aperture
aperture center H
15 mm , aperture
pathlength
10 mm
pathlength
10 mm
pathlength
10 mm
pathlength
10 mm
technique(s)
photometry: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
detection method
photometric
detection method
photometric
detection method
photometric
detection method
photometric
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)