Merck
Z380334
Jars Nalgene® style 2117
capacity 1000 mL
Synonym(e):
laboratory jars, nalgene jars
Größe auswählen
1 PKG
€ 86,20
4 PKG
€ 345,00
€ 86,20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 86,20
4 PKG
€ 345,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
€ 86,20
Check Cart for Availability
Materialien
polymethylpentene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round transparent bottle
Verbindung
Joints threaded neck (120)
Beschreibung
Autoclavable with closure completely unscrewed
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pkg of 4
Hersteller/Markenname
Nalgene® 2117-1000
Flaschendurchm. × H
112 mm × 151 mm
Kapazität
1000 mL
Allgemeine Beschreibung
Transparent, with good chemical resistance.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)