Merck
Z380229
Jars Nalgene® style 2118
capacity 60 mL
Synonym(e):
laboratory jars, nalgene jars
Größe auswählen
1 PKG
€ 35,30
4 PKG
€ 141,00
€ 35,30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 35,30
4 PKG
€ 141,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
€ 35,30
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Verbindung
Joints threaded neck (53)
Beschreibung
Autoclavable with closure completely unscrewed
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pkg of 12
Hersteller/Markenname
Nalgene® 2118-0002
Kapazität
60 mL
Allgemeine Beschreibung
Translucent with excellent chemical resistance.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)