Fortfahren mit
TMO2118-0001
Jars Nalgene® style 2118
clear polypropylene copolymer, 30 mL capacity, case of 72 ea
Synonym(e):
laboratory jars, nalgene jars, Nalgene 2118-0001, laboratory container, receptical, vessel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
72 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 282,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
€ 282,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear polypropylene copolymer , polypropylene bottle
description
Autoclavable with closure completely unscrewed
packaging
case of 72 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2118-0001
capacity
30 mL , 30 mL capacity
General description
Translucent with excellent chemical resistance.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jars Nalgene® style 2118
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)