Z334324
BRAND® Reagenzglasgestelle, PP
Holds 55 x 18 mm tubes, white
Größe auswählen
€ 68,80
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 68,80
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
positions 5 × 11
Holds 55 x 18 mm tubes
Hersteller/Markenname
BRAND 4340010
L × B × H
265 mm × 126 mm × 75 mm
Farbe
white
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)