Größe auswählen
€ 69,70
€ 69,70
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
material
polypropylene
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 4 × 10, Holds 40 x 20 mm tubes
manufacturer/tradename
BRAND 4340020
L × W × H
265 mm × 126 mm × 75 mm
color
white
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | Z334162 | Z334235 | Z334286 |
|---|---|---|---|
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| feature autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, Holds 40 x 20 mm tubes, positions 4 × 10 | feature autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 4 × 10, Holds 40 x 20 mm tubes | feature autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 4 × 10, Holds 40 x 20 mm tubes | feature autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 3 × 7, Holds 21 x 30 mm tubes |
| manufacturer/tradename BRAND 4340020 | manufacturer/tradename BRAND 4340021 | manufacturer/tradename BRAND 4340022 | manufacturer/tradename BRAND 4340040 |
| L × W × H 265 mm × 126 mm × 75 mm | L × W × H 265 mm × 126 mm × 75 mm | L × W × H 265 mm × 126 mm × 75 mm | L × W × H 265 mm × 126 mm × 88 mm |
| color white | color blue | color red | color white |
General description
Other Notes
Legal Information
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?