Merck
Z332232
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 32 thread, S 40 bottle, polypropylene
Größe auswählen
1 EA
€ 9,90
€ 9,90
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 9,90
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.01
€ 9,90
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Materialien
polypropylene
Hersteller/Markenname
BRAND 704343
Fitting
S 40 bottle
GL 32 thread
Allgemeine Beschreibung
Foü Dispensette® lll und Digital Bürette lll.
Sonstige Hinweise
BR704340 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)