Fortfahren mit
Z332399
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 45 thread, GL 38 bottle, ETFE
Synonym(e):
Bottle adapter for Dispensette/ seripettor / Titrette / QuikSip
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 20,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121815
€ 20,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
ETFE
manufacturer/tradename
BRAND 704399
fitting
GL 38 bottle, GL 45 thread
General description
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip™
Other Notes
BR704399 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z332380Z332348Z332313
description
GL 45 thread, GL 38 bottle, ETFE
description
GL 45 thread, GL 32 bottle, ETFE
description
GL 28 thread, GL 28 bottle (/S28), ETFE
description
GL 45 thread, S 60 bottle, PE
fitting
GL 45 thread, GL 38 bottle
fitting
GL 45 thread, GL 32 bottle
fitting
GL 28 bottle (/S28), GL 28 thread
fitting
GL 45 thread, S 60 bottle
manufacturer/tradename
BRAND 704399
manufacturer/tradename
BRAND 704398
manufacturer/tradename
BRAND 704378
manufacturer/tradename
BRAND 704348
material
ETFE
material
ETFE
material
ETFE
material
PE
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)